Z370843
Scienceware® Pipettenbehälter, 12 Wells
each well holds 5 mL and has a V-bottom
Synonym(e):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
V-bottom bottom
polypropylene
white
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37880-0000
Kapazität
60 mL
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung mit Multikanal-Pipetten, damit jede Reihe einer Multiwell-Platte mit einer anderen Lösung versehen werden kann. Die V-förmigen Wells dieses 12-Kanal-Reagenzbehälters ermöglichen die vollständige Entnahme der Probe und minimieren damit das Abfallvorkommen.
- Jeder Kanal fasst 5 mL; zur Vereinfachung einer seriellen Verdünnung nummeriert
- Chemikalienbeständige Polypropylenausführung; passender Deckel inbegriffen
- Zur Verwendung mit Pipettierhilfen mit einem, acht oder zwölf Kanälen
- Breitprofil bietet zusätzliche Stabilität; 12,7 cm lang und 5,8 cm breit
- Einzeln versiegelt und sterilisiert; bei 121 ºC autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)