Merck
Z675512
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.4 fixing clips, for flask volume 200/250 ml, 1/cs
Synonym(e):
flask clamps
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Leistungsmerkmale
for flask size 200/250 mL
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 1234600
Allgemeine Beschreibung
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)