Wichtige Dokumente
SRE0028
Lipase from human pancreas
Synonym(e):
Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pancreatic lipase fulfills a key function in dietary fat absorption by hydrolyzing triglycerides into diglycerides, and subsequently into monoglycerides and free fatty acids.
Verpackung
100 units in glass bottle
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?