Z645788
Tear-off chemical spill pads
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
47131905
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Clear-spill R1C
Verfügbarkeit
not available in ROW, USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Wall mountable pack containing 10 perforated sheets ideal for siting near to areas posing potential hazard. Each pad absorbs 1.1 litres.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z645788-1PAK | 4061833446126 |