Z201057
Spilfyter® Hazmat-Verschüttungskontrolle, Polypropylen
Pad, W × L 12 in. × 12 in.
Synonym(e):
Hazmat Spill Control
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
47131905
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
B × L
12 in. × 12 in.
Allgemeine Beschreibung
Aus versponnenem, fusselfreiem 100% Polypropylen. Wirksam auch gegen Flusssäure. Saugt alle Flüssigkeiten auf, mit denen es in Kontakt kommt. Kapazität etwa das 10-fache des eigenen Gewichtes, wird in nur ca. 30 Sek. Aufgesaugt. Nach Gebrauch einfach der entsprechenden Verwertung zuführen.
Rechtliche Hinweise
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z201057-1PAK | 4061833577400 |
Z201057-4PAK | 4061833577417 |