Merck
Z620157
DURAN Einweg-Kulturröhrchen
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
Synonym(e):
231720965
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
Materialien
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
DURAN®
H × Durchm.
75 mm × 12.25 mm
Kapazität
7 mL
Wandabmessungen
0.55 mm
Allgemeine Beschreibung
gerader Rand
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)