CLS9944512
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 6.0 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Beschreibung
dispenser arrangement
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Corning 99445-12
AD × L
12 mm × 75 mm
Kapazität
6.0 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)