Z740999
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 5 mL, O.D. × L 12 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × L
12 mm × 75 mm
Kapazität
5 mL
Röhrchendurchm.
12 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740999-50EA | 4061833641774 |