Z618152
Binder drying oven E28 series
E28, with safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V (AC)
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
with safety device CI.1
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
E28
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
60-230 °C temp. range
L × B × H
402 mm × 580 mm × 425 mm
Kapazität
28 L
Innenmaße B × T × H
400 mm × 250 mm × 330 mm
Volumen
28 L
28000 mL
Gewicht
16 kg
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)