Z611980
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 12 mm × 1 m
Empfohlene Produkte
Materialien
Viton®
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930112
Parameter
−50-200 °C temperature
ID × L
12 mm × 1 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)