Merck
Z611956
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.77
Materialien
(CR)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930012
Parameter
−20-120 °C temperature
ID × L
12 mm × 1 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)