Merck
Z611921
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 8 mm × 1 m
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.77
Materialien
(CR)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930008
Parameter
−20-120 °C temperature
ID × L
8 mm × 1 m
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)