Z288217
Robuste KNF Laboport® PTFE-Vakuumpumpe
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KNF
Parameter
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
L × B × H
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
Gewicht
27 lb (12.3 kg)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
- Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
- New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
- Two stages.
- 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)