Z569437
Wilmad® Koaxialeinsatz, vollständiger Satz
inner tube O.D. × I.D. 3.3 mm × 2.34 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Beschreibung
set includes insert and spacer
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 517-COMPLETE
Innenschlauch AD × ID
3.3 mm × 2.34 mm
Allgemeine Beschreibung
Der Koaxialsatz wird für Hochfeld-Experimente unter 600 MHz empfohlen.
Vorteile:
Vorteile:
- Zwischen drei unterschiedlichen Probenverhältnissen während Experimenten mit externer Referenz wählen.
- Ideal für Experimente bei wechselnden Temperaturen.
- Im Komplettsatz sind der Einsatz und das äussere Röhrchen am Boden verschmolzen.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569437-1EA | 4061832800530 |