Z562904
Wilmad® externes Referenzsystem
complete set
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 516-CC-5
Parameter
<600 MHz frequency
Durchmesser
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ideal um die Referenzlösung von der Messprobe zu trennen, zudem bietet dieses zweilagige Röhrchen zusätzlichen Schutz bei toxischen Proben in der NMR-Spektroskopie. Jeder Einsatz passt präzise in das Aussenröhrchen. Leicht zu verwenden, die Probe wird einfach in den Einsatz eingebracht und ein paar Tropfen der Referenzlösung in den Boden des äusseren Röhrchens gefüllt. Nach Einführen des Einsatzes wird die Referenzlösung nach oben zwischen das innere und äussere Röhrchen gezwungen und bildet einen dünnen Film von etwa μL zwischen den Röhrchen.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562904-1SET | 4061832803739 |