Z567396
Wilmad® EPR-Röhrchen aus Quarzglas (CFQ)
O.D. 5 mm, L 250 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
quartz tube
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 710-SQ-250M
Länge
250 mm
AD
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567396-5EA | 4061832804057 |