Z562270
Wilmad® NMR-Röhrchen aus Quarzglas
frequency 400 MHz, tube diam. 10 mm, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Beschreibung
thin-walled
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 513-7PP-7QTZ
Parameter
400 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
13 μm
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
0.46 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562270-1EA | 4061832803371 |