Z567388
Wilmad® EPR-Röhrchen aus Quarzglas (CFQ)
O.D. 5 mm, L 100 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
quartz tube
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 710-SQ-100M
Länge
100 mm
AD
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das verwendete Quarzglas (Clear Fused-Quartz, CFQ) bietet eine hohe Dielektrizitätskonstante/Permittivität und sehr geringe Mengen paramagnetischer Verunreinigungen. Die Röhrchen sind geeignet für Routine-EPR-Messung, abgesehen von UV-Bestrahlung und Proben mit geringer Sensitivität.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567388-5EA | 4061832804033 |