Z567434
Wilmad® Suprasil EPR-Röhrchen
O.D. 3 mm, L 159 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 725-PQ-159M
Länge
159 mm
AD
3 mm
Sturz/Wölbung
76 μm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke × Konzentrizität × Sturz/Wölbung
0.48 mm × 76 μm × 76 μm
Allgemeine Beschreibung
Durch technologischen Fortschritt ist die Sensitivität der EPR-Spektroskopie erhöht worden. Dadurch können Verunreinigungen in Röhrchen aus natürlichem Quarz als Signale detektiert werden. In diesem Fall sind Suprasil EPR-Röhrchen besser geeignet, da hierbei der Grossteil an Verunreinigungen vermieden werden können. Die Röhrchen werden mit Deckel geliefert.
Anwendung
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)