Z552461
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 12 L, immersion L 200 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
fits flask 12 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Knobbed on sides for easy handling.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)