Z552674
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 10/18, GL 14 thread
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
male joint: ST/NS10/18
Fitting
GL 14 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter with 10/18 joint is suited for use with 1/8 in. diameter thermocouple probes.
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552674-1EA | 4061832113043 |