Merck
Z552445
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 2 ‑ 3 L, immersion L 125 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
fits flask 2 ‑ 3 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Knobbed on sides for easy handling.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)