Merck
Z548022
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 60 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint stopper14/20
Beschreibung
conical
Kapazität
60 mL
Absperrhahnbohrung
2 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)