Z550752
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 100 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Beschreibung
conical
Kapazität
100 mL
Absperrhahnbohrung
2 mm
Stopfengröße
19/22
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550752-1EA | 4061832118376 |