Z548154
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 500 mL
Synonym(e):
Glass Separatory Funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Beschreibung
conical
Kapazität
500 mL
Absperrhahnbohrung
4 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z548154-1EA | 4061837635755 |