Z547573
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
2 mL
Scheibendurchm.
10 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547573-1EA | 4061832112763 |