SYNF364024M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F364024M, glass filter funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F364024M
Kapazität
60 mL
60 mL
Fritte AD
40 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)