Z546739
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 25-50 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
120 mm
Trichterkapazität
1,500 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z546739-1EA | 4061832117072 |