Merck
Z530409
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kurzweg-Destillieraufsatz
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
Eintauchtiefe
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die vigreux-ähnlichen Einsätze verhindern einen Austrag des Füllmaterials in nachfolgende Baugruppen, falls die Säule flutet.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z530409-1EA4061832112220