Merck
Z102288
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Aufsatz mit Hahn
Plain, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)