SYNS101502
Synthware™ straight bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size: 11/25
Synonym(e):
Synthware S101502
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S101502
Bohrungsgröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)