Merck
Z516538
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux-Destillierkopf, schwere Ausführung, ummantelt
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
AD
38 mm
Kondensator L
300 mm
Eintauchtiefe
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Komplettapparaturen mit Kolonne und Kühler sind besonders stabil und haben eine hohe Trennleistung, da sie aus einem Stück gefertigt sind.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)