Merck
Z326836
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 2,000 mL, accuracy: 0.6 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck29/32
Beschreibung
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
2,000 mL, accuracy: 0.6 mL
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC,IN). Lieferung mit PP Stopfen. Eterna Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, besonders resistent gegen aggresive Reinigungsmittel. Blaubrand® Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR36854 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.