Merck
Z127779
Sigma-Aldrich
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
50ml Zylinder, mit 24/40 Schliffen und 4mm-Glashähnen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z127779-1EA4061826227688