Wichtige Dokumente
Z513253
Horn for 500 and 750W ultrasonic processor
High-intensity
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tip
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials 630-0219
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
mit 13mm AD Spitze, für Probenvolumina von 10mL bis 250mL.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)