Z412619
Ultraschall-Prozessor 130 W
AC/DC input 220 V AC
Synonym(e):
Ultraschall-Homogenisator, Ultraschallmischer
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials VCX130-220V
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 20 kHz
- Digitales Leistungsmessgerät
- Impulsgeber mit vollem Funktionsumfang, Aus-Zyklus: 1 s, Ein-Zyklus: regulierbar von 1 bis 10 s
- Elektronischer Zeitgeber, regulierbar von 1 bis 10 Stunden
- Regulierbare Ausgabesteuerung
- Automatische Feineinstellung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)