Wichtige Dokumente
Z192732
Horn tip for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials 630-0406
Allgemeine Beschreibung
Zum Einschrauben. Unbedingt ersetzen, wenn Erosion erkennbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)