Merck
Z418137
Sigma-Aldrich
Corning® Pulverzugabe-Trichter mit System 45 Verbindung
capacity 50 mL
Synonym(e):
funnel powder, powder funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Schneckengröße
small
Verbindung
joint ST/NS14/20
Höhe
~180 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Zur Zugabe trockener bzw. rieselfähiger Feststoffe mit Hilfe einer Dosierschnecke. Große Öffnung oben zum leichten Befüllen, die vakuumtaugliche Dosierschnecke ist leicht auszubauen zum Reinigen. Der 500mL Trichter verfügt über eine zusätzliche Öffnung am Seitenarm. Lieferung komplett mit Dosierschnecke und Schraubdeckel.
Sonstige Hinweise
When assembling the auger into the remaining equipment, the auger unit must be fully advanced past the glass threads. Use water to moisten the o-ring when necessary. Use proper personal protective equipment (PPE) when handling glassware.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)