Z256765
Ace Zusatztrichter
capacity 60 mL
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS14/20
Beschreibung
threaded stopcock 0 to 3 mm orifice
Hersteller/Markenname
Ace Glass 949340
Kapazität
60 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leicht zugänglicher, seitlich versetzter PTFE-Hahn. Mit Druckausgleich. Graduiert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256765-1EA | 4061832349053 |