Wichtige Dokumente
W343803
3-(Methylthio)-1-hexanol
≥97%, FG
Synonym(e):
3-methylsulfanylhexan-1-ol, Passiflora hexanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
SMILES String
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?