Wichtige Dokumente
W410100
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
2,5 Dimethyl furan-3-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
InChIKey
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.0 °F
Flammpunkt (°C)
51.67 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W410100-1KG-K | 4061835564019 |
W410100-100G-K | 4061835515806 |
W410100-SAMPLE-K | 4061835508907 |