Merck
W357804
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathian, Gemisch aus cis und trans
≥98%, FG
Synonym(e):
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathian, Tropathian
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.28
FEMA-Nummer:
3578
CoE-Nummer:
11540
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
16.030
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; tropical
SMILES String
CCCC1CCOC(C)S1
InChI
1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathian (Gemisch aus cis und trans) ist die wichtigste schwefelhaltige Aroma- und Geschmacksverbindung der gelben Passionsfrucht.
Anwendung
  • Evolution and Correlation of cis-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Varietal Thiols, and Acetaldehyde during Fermentation of Sauvignon blanc Juice.: Diese Forschung beleuchtet die Entwicklung und die Interaktion von cis-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathian mit den Thiolen der Rebsorte und Acetaldehyd in Sauvignon blanc während der Gärung und unterstreicht deren Einfluss auf das Aromaprofil des Weins (Wang et al., 2020).
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification of new sulfur-containing volatiles in yellow passionfruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Engel KH & Tressl R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(12), 2249-2252 (1991)
Identification and synthesis of two new organic sulfur compounds from the yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Winter M, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(5), 1613-1620 (1976)