Wichtige Dokumente
W281107
Octyl octanoate
≥98%, FG
Synonym(e):
Octyl caprylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−18 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; oily; fruity; sweet
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-18-16(17)14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
DJNTZVRUYMHBTD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W281107-4KG | |
W281107-9KG-K | 4061837529719 |
W281107-1KG | |
W281107-1KG-K | 4061837529696 |
W281107-4KG-K | |
W281107-9KG | |
W281107-SAMPLE | |
W281107-SAMPLE-K | 4061837529726 |