Z413356
Aldrich® Kolonne nach Hempel
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 38 mm × 19 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS24/40
AD × ID
38 mm × 19 mm
Effektive L
300 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z413356-1EA | 4061837619762 |