Merck
Z413380
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kolonne nach Hempel
Unjacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 22 mm × 19 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint ST/NS24/40
AD × ID
22 mm × 19 mm
Effektive L
300 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)