Merck
Z175803
Sigma-Aldrich
Versilberte Aldrich® Vigreux Säule mit Vakuummantel
L 400 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
Joints ST/NS24/40 (2)
ID
19 mm
Länge
400 mm
AD
38 mm
Allgemeine Beschreibung
Vakuummantel mit zwei um 180° versetzten Sichtfenstern. Schliffe NS 24/40.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)