Merck
Z413097
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distilling splitter head
Jacketed, Overall H 260 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Gesamt H
260 mm
Eintauchtiefe
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Anschlüsse in NS 14/20, Thermometeranschluss NS 18/10. Mit zwei Glashähnen und PTFE Feieinstellventil für den Rücklauf.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)