Z409073
Achat-Mörser und -stößel
Deep form, O.D. 95 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
agate
Tiefe
30 mm
ID
75 mm
AD
95 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z409073-1EA | 4061832333182 |