Z409057
Achat-Mörser und -stößel
Deep form, O.D. 65 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
agate
Tiefe
22 mm
ID
50 mm
AD
65 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z409057-1EA | 4061832333168 |