Merck
Z136077
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
agate
Tiefe
8 mm
ID
20 mm
AD
25 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z136077-1EA4061832329710